Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRB, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001103224.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5787 |
Nome | PTPRB Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16034130
|
enQuireBio™
QP6556-YE-100UG |
100 μg |
640.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16074130
|
enQuireBio™
QP6556-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16044130
|
enQuireBio™
QP6556-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16064130
|
enQuireBio™
QP6556-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16084130
|
enQuireBio™
QP6556-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16054130
|
enQuireBio™
QP6556-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001103224.1 | |
PTPRB Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5787 | |
Research Use Only | |
PTPRB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RQKVSHGRER PSARLSIRRD RPLSVHLNLG QKGNRKTSCP IKINQFEGHF MKLQADSNYL LSKEYEELKD VGRNQSCDIA LLPENRGKNR YNNILPYDAT RVKLSNVDDD PCSDYINASY IPGNNFRREY IVTQGPLPGT KDDFWKMVWE QNVHNIVMVT QCVEKGRVKC DHYWPADQDS LYYGDLILQM LSESVLPEWT IREFKICGEE QLDAHRLIRH FHYTVWPDHG VPETTQSLIQ FVRTVRDYIN RSPGAGPTVV HCSAGVGRTG TFIALDRILQ QLDSKDSVDI YGAVHDLRLH RVHMVQTECQ YVYLHQCVRD VLRARKLRSE QENPLFPIYE NVNPEYHRDP VYSRH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |