Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTTG1 Protein
A cDNA sequence encoding the PTTG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | PTTG1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962869
|
enQuireBio™
QP13216-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952869
|
enQuireBio™
QP13216-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942869
|
enQuireBio™
QP13216-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PTTG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PTTG1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATLIYVDKE NGEPGTRVVA KDGLKLGSGP SIKALDGRSQ VSTPRFGKTF DAPPALPKAT RKALGTVNRA TEKSVKTKGP LKQKQPSFSA KKMTEKTVKA KSSVPASDDA YPEIEKFFPF NPLDFESFDL PEEHQIAHLP LSGVPLMILD EERELEKLFQ LGPPSPVKMP SPPWESNLLQ SPSSILSTLD VELPPVCCDI DI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |