Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QTRTD1 Protein
A cDNA sequence encoding the QTRTD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | QTRTD1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922909
|
enQuireBio™
QP13227-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15902909
|
enQuireBio™
QP13227-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15912909
|
enQuireBio™
QP13227-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
QTRTD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
QTRTD1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) 30% glycerol, 2mM DTT, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKLSLTK VVNGCRLGKI KNLGKTGDHT MDIPGCLLYT KTGSAPHLTH HTLHNIHGVP AMAQLTLSSL AEHHEVLTEY KEGVGKFIGM PESLLYCSLH DPVSPCPAGY VTNKSVSVWS VAGRVEMTVS KFMAIQKALQ PDWFQCLSDG EVSCKEATSI KRVRKSVDRS LLFLDNCLRL QEESEVLQKS VIIGVIEGGD VMEERLRSAR ETAKRPVGGF LLDGFQGNPT TLEARLRLLS SVTAELPEDK PRLISGVSRP DEVLECIERG VDLFESFFPY QVTERGCALT FSFDYQPNPE ETLLQQNGTQ EEIKCMDQIK KIETTGCNQE ITSFEINLKE KKYQEDFNPL VRGCSCYCCK NHTRAYIHHL LVTNELLAGV LLMMHNFEHY FGFFHYIREA LKSDKLAQLK ELIHRQAS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |