Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab GDP dissociation inhibitor beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab GDP dissociation inhibitor beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001108628.1
ID gene (immissione) 2665
Nome Rab GDP dissociation inhibitor beta Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15929809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6077-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6077-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6077-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15959809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6077-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15969809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6077-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15979809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6077-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001108628.1
Rab GDP dissociation inhibitor beta Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2665
Research Use Only
GDI2
Recombinant Protein
E. coli
MNEEYDVIVL GTGLTECILS GIMSVNGKKV LHMDRNPYYG GESASITPLE DLYKRFKIPG SPPESMGRGR DWNVDLIPKF LMANGQLVKM LLYTEVTRYL DFKVTEGSFV YKGGKIYKVP STEAEALASS LMGLFEKRRF RKFLVYVANF DEKDPRTFEG IDPKKTTMRD VYKKFDLGQD VIDFTGHALA LYRTDDYLDQ PCYETINRIK LYSESLARYG KSPYLYPLYG LGELPQGFAR LSAIYGGTYM LNKPIEEIIV QNGKVIGVKS EGEIARCKQL ICDPSYVKDR VEKVGQVIRV ICILSHPIKN TNDANSCQII IPQNQVNRKS DIYVCMISFA HNVAAQGKYI AIVSTTVETK EPEKEIRPAL ELLEPIEQKF VSISDLLVPK DLGTESQIFI SRTYDATTHF ETTCDDIKNI YKRMTGSEFD FEEMKRKKND IYGED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.