Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAET1E Protein
A cDNA sequence encoding the RAET1E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome RAET1E Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15932989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13254-HIS-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13254-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15962989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13254-HIS-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15912989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13254-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15952989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13254-HIS-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15922989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13254-HIS-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RAET1E Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RAET1E protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPHSLCFNF TIKSLSRPGQ PWCEAQVFLN KNLFLQYNSD NNMVKPLGLL GKKVYATSTW GELTQTLGEV GRDLRMLLCD IKPQIKTSDP STLQVEMFCQ REAERCTGAS WQFATNGEKS LLFDAMNMTW TVINHEASKI KETWKKDRGL EKYFRKLSKG DCDHWLREFL GHWEAMPEPT VSPVNASDIH WSSSSLPDVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.