Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAP1B Protein
A cDNA sequence encoding the RAP1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome RAP1B Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15923029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13266-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15903029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13266-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15913029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13266-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RAP1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAP1B protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MREYKLVVLG SGGVGKSALT VQFVQGIFVE KYDPTIEDSY RKQVEVDAQQ CMLEILDTAG TEQFTAMRDL YMKNGQGFAL VYSITAQSTF NDLQDLREQI LRVKDTDDVP MILVGNKCDL EDERVVGKEQ GQNLARQWNN CAFLESSAKS KINVNEIFYD LVRQINRKTP VPGKARKKSS C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.