missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-1A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-1A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8316-ec-500ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16053971

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_004152.1
Ras-related protein Rab-1A Protein
Research Use Only
RAB1A
Recombinant Protein
E. coli
SSMNPEYDYL FKLLLIGDSG VGKSCLLLRF ADDTYTESYI STIGVDFKIR TIELDGKTIK LQIWDTAGQE RFRTITSSYY RGAHGIIVVY DVTDQESFNN VKQWLQEIDR YASENVNKLL VGNKCDLTTK KVVDYTTAKE FADSLGIPFL ETSAKNATNV EQSFMTMAAE IKKRMGPGAT AGGAEKSNVK IQSTPVKQSG GGCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5861
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali