Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBM18 Protein
A cDNA sequence encoding the RBM18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome RBM18 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15943069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13280-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13280-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15923069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13280-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RBM18 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RBM18 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAETKT LPLENASILS EGSLQEGHRL WIGNLDPKIT EYHLLKLLQK FGKVKQFDFL FHKSGALEGQ PRGYCFVNFE TKQEAEQAIQ CLNGKLALSK KLVVRWAHAQ VKRYDHNKND KILPISLEPS SSTEPTQSNL SVTAKIKAIE AKLKMMAENP DAEYPAAPVY SYFKPPDKKR TTPYSRTAWK SRR
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.