missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBMY1A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RBMY1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
238.00€ - 2550.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001307873.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 378949 |
Nome | RBMY1A1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16047130
|
enQuireBio™
QP7035-10UG |
10 μg |
238.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16087130
|
enQuireBio™
QP7035-50UG |
50 μg |
339.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16037130
|
enQuireBio™
QP7035-100UG |
100 μg |
580.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067130
|
enQuireBio™
QP7035-200UG |
200 μg |
970.00€
200µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16077130
|
enQuireBio™
QP7035-500UG |
500 μg |
1600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16057130
|
enQuireBio™
QP7035-1MG |
1 mg |
2550.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_001307873.1 | |
RBMY1A1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
378949 | |
Research Use Only | |
RBMY1A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVEADHPGKL FIGGLNRETN EKMLKAVFGK HGPISEVLLI KDRTSKSRGF AFITFENPAD AKNAAKDMNG KSLHGKAIKV EQAKKPSFQS GGRRRPPASS RNRSPSGSLR SARGSRGGTR GWLPSHEGHL DDGGYTPDLK MSYSRGLIPV KRGPSSRSGG PPPKKSAPSA VARSNSWMGS QGPMSQRREN YGVPPRRATI SSWRNDRMST RHDGYATNDG NHPSCQETRD YAPPSRGYAY RDNGHSNRDE HSSRGYRNHR SSRETRDYAP PSRGHAYRDY GHSRRDESYS RGYRNRRSSR ETREYAPPSR GHGYRDYGHS RRHESYSRGY RNHPSSRETR DYAPPHRDYA YRDYGHSSWD EHSSRGYSYH DGYGEALGRD HSEHLSGSSY RDALQRYGTS HGAPPARGPR MSYGGSTCHA YSNTRDRYGR SWESYSSCGD FHYCDREHVC RKDQRNPPS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |