Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Specifica
Nome RBP4 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15953079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13283-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13283-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RBP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
1 mg/ml in PBS pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MERDCRVSSF RVKENFDKAR FSGTWYAMAK KDPEGLFLQD NIVAEFSVDE TGQMSATAKGRVRLLNNWDV CADMVGTFTD TEDPAKFKMK YWGVASFLQK GNDDHWIVDT DYDTYAVQYS CRLLNLDGTC ADSYSFVFSR DPNGLPPEAQ KIVRQRQEEL CLARQYRLIV HNGYCDGRSE RNLL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.