Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCHY1 Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001009922.1 |
| ID gene (immissione) | 25898 |
| Nome | RCHY1 Protein |
| Quantità | 50 μg |
| Status giuridico | RUO |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | RCHY1 |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |