Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG1B Protein
A cDNA sequence encoding the REG1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5905.00€
Specifica
Nome REG1B Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15953109
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13293-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933109
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13293-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943109
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13293-1MG
1 mg
5905.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Description
Description
Specifications
Specifications
REG1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris, pH 8.0.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS HMQESQTELP NPRISCPEGT NAYRSYCYYF NEDPETWVDA DLYCQNMNSG NLVSVLTQAE GAFVASLIKE SSTDDSNVWI GLHDPKKNRR WHWSSGSLVS YKSWDTGSPS SANAGYCASL TSCSGFKKWK DESCEKKFSF VCKFKN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates