Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulatory protein E2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulatory protein E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Nome | Regulatory protein E2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | E2 |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16008500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16048500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16018500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16028500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Regulatory protein E2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
E2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MQTPKETLSE RLSCVQDKII DHYENDSKDI DSQIQYWQLI RWENAIFFAA REHGIQTLNH QVVPAYNISK SKAHKAIELQ MALQGLAQSA YKTEDWTLQD TCEELWNTEP THCFKKGGQT VQVYFDGNKD NCMTYVAWDS VYYMTDAGTW DKTATCVSHR GLYYVKEGYN TFYIEFKSEC EKYGNTGTWE VHFGNNVIDC NDSMCSTSDD TVSATQLVKQ LQHTPSPYSS TVSVGTAKTY GQTSAATRPG HCGLAEKQHC GPVNPLLGAA TPTGNNKRRK LCSGNTTPII HLKGDRNSLK CLRYRLRKHS DHYRDISSTW HWTGAGNEKT GILTVTYHSE TQRTKFLNTV AIPDSVQILV GYMTM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |