Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Replication protein A 30 kDa subunit Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_037479.1 |
| ID gene (immissione) | 29935 |
| Nome | Replication protein A 30 kDa subunit Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | RPA4 |
| Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |