Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RFXANK Protein
A cDNA sequence encoding the RFXANK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) 8625
Nome RFXANK Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene RFXANK
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15913149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13304-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15903149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13304-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15993139
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13304-100UG
100 μg
1815.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
8625
Research Use Only
RFXANK
Human
His
The RFXANK solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 20% glycerol.
RFXANK Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMELTQPA EDLIQTQQTP ASELGDPEDP GEEAADGSDT VVLSLFPCTP EPVNPEPDAS VSSPQGSSLK HSTTLTNRQR GNEVSALPAT LDCDNLVNKP DERGFTPLIW ASAFGEIETV RFLLEWGADP HILAKERESA LSLASTGGYT DIVGLLLERD VDINIYDWNG GTPLLYAVRG NHVKCVEALL ARGADLTTEA DSGYTPMDLA VALGYRKVQQ VIENHILKLF QSNLVPADPE
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.