Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rho GDP-dissociation inhibitor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001172006.1
ID gene (immissione) 396
Nome Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16033921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8308-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16083921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8308-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16043921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8308-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16063921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8308-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8308-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8308-EC-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001172006.1
Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
396
Research Use Only
ARHGDIA
Recombinant Protein
E. coli
AEQEPTAEQL AQIAAENEED EHSVNYKPPA QKSIQEIQEL DKDDESLRKY KEALLGRVAV SADPNVPNVV VTGLTLVCSS APGPLELDLT GDLESFKKQS FVLKEGVEYR IKISFRVNRE IVSGMKYIQH TYRKGVKIDK TDYMVGSYGP RAEEYEFLTP VEEAPKGMLA RGSYSIKSRF TDDDKTDHLS WEWNLTIKKD WKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.