Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOD Protein
A cDNA sequence encoding the RHOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | RHOD Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953179
|
enQuireBio™
QP13316-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15973179
|
enQuireBio™
QP13316-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15963179
|
enQuireBio™
QP13316-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
RHOD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RHOD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 50% glycerol, 200mM NaCl, 2mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVKVVLVGDG GCGKTSLLMV FADGAFPESY TPTVFERYMV NLQVKGKPVH LHIWDTAGQD DYDRLRPLFY PDASVLLLCF DVTSPNSFDN IFNRWYPEVN HFCKKVPIIV VGCKTDLRKD KSLVNKLRRN GLEPVTYHRG QEMARSVGAV AYLECSARLHDNVHAVFQEA AEVALSSRGR NFWRRITQGF C | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |