Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNASE3 Protein
A cDNA sequence encoding the RNASE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome RNASE3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15943209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13323-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13323-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15923209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13323-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13323-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13323-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RNASE3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RNASE3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
ADPRPPQFTR AQWFAIQHIS LNPPRCTIAM RAINNYRWRC KNQNTFLRTT FANVVNVCGN QSIRCPHNRT LNNCHRSRFR VPLLHCDLIN PGAQNISNCR YADRPGRRFY VVACDNRDPR DSPRYPVVPV HLDTTIHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.