Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPE Protein
A cDNA sequence encoding the RPE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 6120 |
---|---|
Nome | RPE Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | RPE |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953259
|
enQuireBio™
QP13339-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943259
|
enQuireBio™
QP13339-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933259
|
enQuireBio™
QP13339-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
6120 | |
Research Use Only | |
RPE | |
Human | |
His | |
The RPE solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol and 200mM NaCl. |
RPE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASGCK IGPSILNSDL ANLGAECLRM LDSGADYLHL DVMDGHFVPN ITFGHPVVES LRKQLGQDPF FDMHMMVSKP EQWVKPMAVA GANQYTFHLE ATENPGALIK DIRENGMKVG LAIKPGTSVE YLAPWANQID MALVMTVEPG FGGQKFMEDM MPKVHWLRTQ FPSLDIEVDG GVGPDTVHKC AEAGANMIVS GSAIMRSEDP RSVINLLRNV CSEAAQKRSL DR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |