Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPL26L1 Protein
A cDNA sequence encoding the RPL26L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 51121 |
---|---|
Nome | RPL26L1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | RPL26L1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963279
|
enQuireBio™
QP13346-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953279
|
enQuireBio™
QP13346-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943279
|
enQuireBio™
QP13346-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
51121 | |
Research Use Only | |
RPL26L1 | |
Human | |
His | |
The RPL26L1 solutioncontains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 40% glycerol. |
RPL26L1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFNPFV TSDRSKNRKR HFNAPSHVRR KIMSSPLSKE LRQKYNVRSM PIRKDDEVQV VRGHYKGQQI GKVVQVYRKK YVIYIERVQR EKANGTTVHV GIHPSKVVIT RLKLDKDRKK ILERKAKSRQ VGKEKGKYKE ELIEKMQE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |