Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RSG1 Protein
A cDNA sequence encoding the RSG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome RSG1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15913339
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13364-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933339
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13364-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15923339
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13364-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RSG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RSG1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMARPPVP GSVVVPNWHE SAEGKEYLAC ILRKNRRRVF GLLERPVLLP PVSIDTASYK IFVSGKSGVG KTALVAKLAG LEVPVVHHET TGIQTTVVFW PAKLQASSRV VMFRFEFWDC GESALKKFDH MLLACMENTD AFLFLFSFTD RASFEDLPGQ LARIAGEAPG VVRMVIGSKF DQYMHTDVPE RDLTAFRQAW ELPLLRVKSV PGRRLADGRT LDGRAGLADV AHILNGLAEQ LWHQDQVAAG LLPNPPESAP E
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.