Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RTP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Spécification
Nome RTP4 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantità Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantità Prix Quantité et disponibilité  
15943359
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13371-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933359
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13371-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15923359
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13371-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Description
Description
Spécification
Spécification
RTP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RTP4 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVDFWT WEQTFQELIQ EAKPRATWTL KLDGNLQLDC LAQGWKQYQQ RAFGWFRCSS CQRSWASAQV QILCHTYWEH WTSQGQVRMR LFGQRCQKCS WSQYEMPEFS SDSTMRILSN LVQHILKKYY GNGTRKSPEM PVILEVSLEG SHDTANCEAC TLGICGQGLK SCMTKPSKSL LPHLKTGNSS PGIGAVYLAN QAKNQSAEAK EAKGSGYEKL GPSRDPD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS