Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RTP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Spécification
Nome | RTP4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943359
|
enQuireBio™
QP13371-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933359
|
enQuireBio™
QP13371-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15923359
|
enQuireBio™
QP13371-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Spécification
RTP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RTP4 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVDFWT WEQTFQELIQ EAKPRATWTL KLDGNLQLDC LAQGWKQYQQ RAFGWFRCSS CQRSWASAQV QILCHTYWEH WTSQGQVRMR LFGQRCQKCS WSQYEMPEFS SDSTMRILSN LVQHILKKYY GNGTRKSPEM PVILEVSLEG SHDTANCEAC TLGICGQGLK SCMTKPSKSL LPHLKTGNSS PGIGAVYLAN QAKNQSAEAK EAKGSGYEKL GPSRDPD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |