Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A15 / S100A7A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A15 / S100A7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Specifica
Numero di accesso NP_789793.1
ID gene (immissione) 338324
Nome S100A15 / S100A7A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16050811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7789-YE-100UG
100 μg
645.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16070811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7789-YE-1MG
1 mg
2765.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16060811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7789-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16080811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7789-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16090811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7789-YE-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16000821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7789-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_789793.1
S100A15 / S100A7A Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
338324
Research Use Only
S100A7A
Recombinant Protein
Yeast
SNTQAERSII GMIDMFHKYT GRDGKIEKPS LLTMMKENFP NFLSACDKKG IHYLATVFEK KDKNEDKKID FSEFLSLLGD IAADYHKQSH GAAPCSGGSQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.