Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A15 / S100A7A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A15 / S100A7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7789-ye-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060811
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_789793.1
S100A15 / S100A7A Protein
Research Use Only
S100A7A
Recombinant Protein
Yeast
SNTQAERSII GMIDMFHKYT GRDGKIEKPS LLTMMKENFP NFLSACDKKG IHYLATVFEK KDKNEDKKID FSEFLSLLGD IAADYHKQSH GAAPCSGGSQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
338324
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol