Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAA Protein
A cDNA sequence encoding the SAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1110.00€
Specifica
Nome | SAA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The biological activity determined by its ability to down-regulate lipid biosynthesis in aortic smooth muscle cells. The effective concentration was found to be 4microm. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945388
|
enQuireBio™
QP10860-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965388
|
enQuireBio™
QP10860-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955388
|
enQuireBio™
QP10860-1MG |
1 mg |
1110.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SAA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RSFFSFLGEA FDGARDMWRA YSDMREANYI GSDKYFHARG NYDAAKRGPG GVWAAEAISN ARENIQRFFG RGAEDSLADQ AANEWGRSGK DPNHFRPAGL PEKY | |
Greater than 98.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The biological activity determined by its ability to down-regulate lipid biosynthesis in aortic smooth muscle cells. The effective concentration was found to be 4microm. | |
Human | |
His | |
Human SAA was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in 20mM Tris-HCl, pH 9.0 and 150mM NaCl. |