Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAMSN1 Protein
A cDNA sequence encoding the SAMSN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SAMSN1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953489
|
enQuireBio™
QP13412-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933489
|
enQuireBio™
QP13412-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943489
|
enQuireBio™
QP13412-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SAMSN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SAMSN1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLKRKPS NVSEKEKHQK PKRSSSFGNF DRFRNNSLSK PDDSTEAHEG DPTNGSGEQS KTSNNGGGLG KKMRAISWTM KKKVGKKYIK ALSEEKDEED GENAHPYRNS DPVIGTHTEK VSLKASDSMD SLYSGQSSSS GITSCSDGTS NRDSFRLDDD GPYSGPFCGR ARVHTDFTPS PYDTDSLKIK KGDIIDIICK TPMGMWTGML NNKVGNFKFI YVDVISEEEA APKKIKANRR SNSKKSKTLQ EFLERIHLQE YTSTLLLNGY ETLEDLKDIK ESHLIELNIE NPDDRRRLLS AAENFLEEEI IQEQENEPEP LSLSSDISLN KSQLDDCPRD SGCYISSGNS DNGKEDLESE NLSDMVHKII ITEPSD | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |