Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCG3 Protein
A cDNA sequence encoding the SCG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | SCG3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943529
|
enQuireBio™
QP13426-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933529
|
enQuireBio™
QP13426-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15923529
|
enQuireBio™
QP13426-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SCG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SCG3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPKPGGS QDKSLHNREL SAERPLNEQI AEAEEDKIKK TYPPENKPGQ SNYSFVDNLN LLKAITEKEK IEKERQSIRS SPLDNKLNVE DVDSTKNRKL IDDYDSTKSG LDHKFQDDPD GLHQLDGTPL TAEDIVHKIA ARIYEENDRA VFDKIVSKLL NLGLITESQA HTLEDEVAEV LQKLISKEAN NYEEDPNKPT SWTENQAGKI PEKVTPMAAI QDGLAKGEND ETVSNTLTLT NGLERRTKTY SEDNFEELQY FPNFYALLKS IDSEKEAKEK ETLITIMKTL IDFVKMMVKY GTISPEEGVS YLENLDEMIA LQTKNKLEKN ATDNISKLFP APSEKSHEET DSTKEEAAKM EKEYGSLKDS TKDDNSNPGG KTDEPKGKTE AYLEAIRKNI EWLKKHDKKG NKEDYDLSKM RDFINKQADA YVEKGILDKE EAEAIKRIYS SL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |