Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCGN Protein
A cDNA sequence encoding the SCGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SCGN Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963539
|
enQuireBio™
QP13430-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943539
|
enQuireBio™
QP13430-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953539
|
enQuireBio™
QP13430-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SCGN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SCGN His-Tag (1 mg/ml) protein is supplied in 20mM Tris HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDSSREPTLG RLDAAGFWQV WQRFDADEKG YIEEKELDAF FLHMLMKLGT DDTVMKANLH KVKQQFMTTQ DASKDGRIRM KELAGMFLSE DENFLLLFRR ENPLDSSVEF MQIWRKYDAD SSGFISAAEL RNFLRDLFLH HKKAISEAKL EEYTGTMMKI FDRNKDGRLD LNDLARILAL QENFLLQFKM DACSTEERKR DFEKIFAYYD VSKTGALEGP EVDGFVKDMM ELVQPSISGV DLDKFREILL RHCDVNKDGK IQKSELALCL GLKINP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |