Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEC13 Protein
A cDNA sequence encoding the SEC13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | SEC13 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943589
|
enQuireBio™
QP13445-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933589
|
enQuireBio™
QP13445-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15923589
|
enQuireBio™
QP13445-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SEC13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SEC13 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVSVINTVDT SHEDMIHDAQ MDYYGTRLAT CSSDRSVKIF DVRNGGQILI ADLRGHEGPV WQVAWAHPMY GNILASCSYD RKVIIWREEN GTWEKSHEHA GHDSSVNSVC WAPHDYGLIL ACGSSDGAIS LLTYTGEGQW EVKKINNAHT IGCNAVSWAPAVVPGSLIDH PSGQKPNYIK RFASGGCDNL IKLWKEEEDG QWKEEQKLEA HSDWVRDVAW APSIGLPTST IASCSQDGRV FIWTCDDASS NTWSPKLLHK FNDVVWHVSW SITANILAVS GGDNKVTLWK ESVDGQWVCI SDVNKGQGSV SASVTEGQQN EQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |