Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEC22B Protein
A cDNA sequence encoding the SEC22B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome SEC22B Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15973589
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13446-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963589
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13446-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953589
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13446-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SEC22B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SEC22B solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSM LPLAAS MQEDEQSGRD LQQYQSQAKQ LFRKLNEQSP TRCTLEAGAM TFHYIIEQGV CYLVLCEAAF PKKLAFAYLE DLHSEFDEQH GKKVPTVSRP YSFIEFDTFI QKTKKLYIDS RARRNLGSIN TELQDVQRIM VANIEEVLQR GEALSALDSK ANNLSSLSKK YRQDAKYLNM RSTYA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.