missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Semenogelin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semenogelin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002999.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6407 |
Nome | Semenogelin-2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16028231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16038231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002999.1 | |
Semenogelin-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6407 | |
Research Use Only | |
SEMG2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QKGGSKGQLP SGSSQFPHGQ KGQHYFGQKD QQHTKSKGSF SIQHTYHVDI NDHDWTRKSQ QYDLNALHKA TKSKQHLGGS QQLLNYKQEG RDHDKSKGHF HMIVIHHKGG QAHHGTQNPS QDQGNSPSGK GLSSQCSNTE KRLWVHGLSK EQASASGAQK GRTQGGSQSS YVLQTEELVV NKQQRETKNS HQNKGHYQNV VDVREEHSSK LQTSLHPAHQ DRLQHGPKDI FTTQDELLVY NKNQHQTKNL SQDQEHGRKA HKISYPSSRT EERQLHHGEK SVQKDVSKGS ISIQTEEKIH GKSQNQVTIH SQDQEHGHKE NKISYQSSST EERHLNCGEK GIQKGVSKGS ISIQTEEQIH GKSQNQVRIP SQAQEYGHKE NKISYQSSST EERRLNSGEK DVQKGVSKGS ISIQTEEKIH GKSQNQVTIP SQDQEHGHKE NKMSYQSSST EERRLNYGGK STQKDVSQSS ISFQIEKLVE GKSQIQTPNP NQDQWSGQNA KGKSGQSADS KQDLLSHEQK GRYKQESSES HNIVITEHEV AQDDHLTQQY NEDRNPIST | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |