Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA3 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 695.00€
Specifica
Nome | SERPINA3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15903629
|
enQuireBio™
QP13456-20UG |
20 μg |
137.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15983619
|
enQuireBio™
QP13456-100UG |
100 μg |
212.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15993619
|
enQuireBio™
QP13456-1MG |
1 mg |
695.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SERPINA3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MERMLPLLAL GLLAAGFCPA VLCHPNSPLD EENLTQENQD RGTHVDLGLA SANVDFAFSL YKQLVLKAPD KNVIFSPLSI STALAFLSLG AHNTTLTEIL KGLKFNLTET SEAEIHQSFQ HLLRTLNQSS DELQLSMGNA MFVKEQLSLL DRFTEDAKRL YGSEAFATDF QDSAAAKKLI NDYVKNGTRG KITDLIKDLD SQTMMVLVNY IFFKAKWEMP FDPQDTHQSR FYLSKKKWVM VPMMSLHHLT IPYFRDEELS CTVVELKYTG NASALFILPD QDKMEEVEAM LLPETLKRWR DSLEFREIGE LYLPKFSISR DYNLNDILLQ LGIEEAFTSK ADLSGITGAR NLAVSQVVHK AVLDVFEEGT EASAATAVKI TLLSALVETR TIVRFNRPFL MIIVPTDTQN IFFMSKVTNP KQA | |
Greater than 99.0%. |