Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA4 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SERPINA4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963629
|
enQuireBio™
QP13457-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943629
|
enQuireBio™
QP13457-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953629
|
enQuireBio™
QP13457-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SERPINA4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SERPINA4 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in phosphate buffered saline pH 7.4 and 5% (w/v) Trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
QLHVEHDGES CSNSSHQQIL ETGEGSPSLK IAPANADFAF RFYYLIASET PGKNIFFSPL SISAAYAMLS LGACSHSRSQ ILEGLGFNLT ELSESDVHRG FQHLLHTLNL PGHGLETRVG SALFLSHNLK FLAKFLNDTM AVYEAKLFHT NFYDTVGTIQ LINDHVKKET RGKIVDLVSE LKKDVLMVLV NYIYFKALWE KPFISSRTTP KDFYVDENTT VRVPMMLQDQ EHHWYLHDRY LPCSVLRMDY KGDATVFFIL PNQGKMREIE EVLTPEMLMR WNNLLRKRNF YKKLELHLPK FSISGSYVLD QILPRLGFTD LFSKWADLSG ITKQQKLEAS KSFHKATLDV DEAGTEAAAA TSFAIKFFSA QTNRHILRFN RPFLVVIFST STQSVLFLGK VVDPTKPHHH HHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |