Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPIND1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPIND1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | SERPIND1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15913659
|
enQuireBio™
QP13465-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15903659
|
enQuireBio™
QP13465-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15993649
|
enQuireBio™
QP13465-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SERPIND1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SERPIND1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDFHKENT VTNDWIPEGE EDDDYLDLEK IFSEDDDYID IVDSLSVSPT DSDVSAGNIL QLFHGKSRIQ RLNILNAKFA FNLYRVLKDQ VNTFDNIFIA PVGISTAMGM ISLGLKGETH EQVHSILHFK DFVNASSKYE ITTIHNLFRK LTHRLFRRNF GYTLRSVNDL YIQKQFPILL DFKTKVREYY FAEAQIADFS DPAFISKTNN HIMKLTKGLI KDALENIDPA TQMMILNCIY FKGSWVNKFP VEMTHNHNFR LNEREVVKVS MMQTKGNFLA ANDQELDCDI LQLEYVGGIS MLIVVPHKMS GMKTLEAQLT PRVVERWQKS MTNRTREVLL PKFKLEKNYN LVESLKLMGI RMLFDKNGNM AGISDQRIAI DLFKHQGTIT VNEEGTQATT VTTVGFMPLS TQVRFTVDRP FLFLIYEHRT SCLLFMGRVA NPSRS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |