Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINH1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome SERPINH1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15943669
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13469-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963669
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13469-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953669
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13469-1MG
1 mg
2725.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SERPINH1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SERPINH1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAEVKKPAA AAAPGTAEKL SPKAATLAER SAGLAFSLYQ AMAKDQAVEN ILVSPVVVAS SLGLVSLGGK ATTASQAKAV LSAEQLRDEE VHAGLGELLR SLSNSTARNV TWKLGSRLYG PSSVSFADDF VRSSKQHYNC EHSKINFRDK RSALQSINEW AAQTTDGKLP EVTKDVERTD GALLVNAMFF KPHWDEKFHH KMVDNRGFMV TRSYTVGVMM MHRTGLYNYY DDEKEKLQIV EMPLAHKLSS LIILMPHHVE PLERLEKLLT KEQLKIWMGK MQKKAVAISL PKGVVEVTHD LQKHLAGLGL TEAIDKNKAD LSRMSGKKDL YLASVFHATA FELDTDGNPF DQDIYGREEL RSPKLFYADH PFIFLVRDTQ SGSLLFIGRL VRPKGDKMRD EL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.