Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SF20 Protein
A cDNA sequence encoding the SF20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | SF20 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953689
|
enQuireBio™
QP13474-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15973689
|
enQuireBio™
QP13474-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15963689
|
enQuireBio™
QP13474-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SF20 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C9orf10 is supplied in 20mM Tris HCL pH 8 and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAPSGGWNG VGASLWAALL LGAVALRPAE AVSEPTTVAF DVRPGGVVHS FSHNVGPGDK YTCMFTYASQ GGTNEQWQMS LGTSEDHQHF TCTIWRPQGK SYLYFTQFKA EVRGAEIEYA MAYSKAAFER ESDVPLKTEE FEVTKTAVAH RPGAFKAELS KLVIVAKASR TEL | |
Greater than 95.0% by SDS-PAGE. |