Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SF3B14 Protein
A cDNA sequence encoding the SF3B14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SF3B14 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15933699
|
enQuireBio™
QP13476-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15913699
|
enQuireBio™
QP13476-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15923699
|
enQuireBio™
QP13476-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SF3B14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SF3B14 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAMQAAKRAN IRLPPEVNRI LYIRNLPYKI TAEEMYDIFG KYGPIRQIRV GNTPETRGTA YVVYEDIFDA KNACDHLSGF NVCNRYLVVL YYNANRAFQK MDTKKKEEQL KLLKEKYGIN TDPPK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |