Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFRP2 Protein
A cDNA sequence encoding the SFRP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome SFRP2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15963699
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13477-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953699
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13477-20UG
20 μg
220.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943699
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13477-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SFRP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SFRP2 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSARGLFLF GQPDFSYKRS NCKPIPVNLQ LCHGIEYQNM RLPNLLGHET MKEVLEQAGA WIPLVMKQCH PDTKKFLCSL FAPVCLDDLD ETIQPCHSLC VQVKDRCAPV MSAFGFPWPD MLECDRFPQD NDLCIPLASS DHLLPATEEA PKVCEACKNK NDDDNDIMET LCKNDFALKI KVKEITYINR DTKIILETKS KTIYKLNGVS ERDLKKSVLW LKDSLQCTCE EMNDINAPYL VMGQKQGGEL VITSVKRWQK GQREFKRISR SIRKLQC
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.