Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFRP5 Protein
A cDNA sequence encoding the SFRP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | SFRP5 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953709
|
enQuireBio™
QP13480-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943709
|
enQuireBio™
QP13480-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933709
|
enQuireBio™
QP13480-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SFRP5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SFRP5 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEEYDYYG WQAEPLHGRS YSKPPQCLDI PADLPLCHTV GYKRMRLPNL LEHESLAEVK QQASSWLPLL AKRCHSDTQV FLCSLFAPVC LDRPIYPCRS LCEAVRAGCA PLMEAYGFPW PEMLHCHKFP LDNDLCIAVQ FGHLPATAPP VTKICAQCEM EHSADGLMEQ MCSSDFVVKM RIKEIKIENG DRKLIGAQKK KKLLKPGPLK RKDTKRLVLH MKNGAGCPCP QLDSLAGSFL VMGRKVDGQL LLMAVYRWDK KNKEMKFAVK FMFSYPCSLY YPFFYGAAEP H | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |