missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SGCD Protein
A cDNA sequence encoding the SGCD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | SGCD Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15913719
|
enQuireBio™
QP13482-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15903719
|
enQuireBio™
QP13482-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15993709
|
enQuireBio™
QP13482-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SGCD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SGCD protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSHMKVMNFT IDGMGNLRIT EKGLKLEGDS EFLQPLYAKE IQSRPGNALY FKSARNVTVN ILNDQTKVLT QLITGPKAVE AYGKKFEVKT VSGKLLFSAD NNEVVVGAER LRVLGAEGTV FPKSIETPNV RADPFKELRL ESPTRSLVME APKGVEINAE AGNMEATCRT ELRLESKDGE IKLDAAKIRL PRLPHGSYTP TGTRQKVFEI CVCANGRLFL SQAGAGSTCQ INTSVCL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |