Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SHMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the SHMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome SHMT1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15963759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13497-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13497-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13497-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SHMT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SHMT1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTMPVNGAHK DADLWSSHDK MLAQPLKDSD VEVYNIIKKE SNRQRVGLEL IASENFASRA VLEALGSCLN NKYSEGYPGQ RYYGGTEFID ELETLCQKRA LQAYKLDPQC WGVNVQPYSG SPANFAVYTA LVEPHGRIMG LDLPDGGHLT HGFMTDKKKI SATSIFFESM PYKVNPDTGY INYDQLEENA RLFHPKLIIA GTSCYSRNLE YARLRKIADE NGAYLMADMA HISGLVAAGV VPSPFEHCHV VTTTTHKTLR GCRAGMIFYR KGVKSVDPKT GKEILYNLES LINSAVFPGL QGGPHNHAIA GVAVALKQAM TLEFKVYQHQ VVANCRALSE ALTELGYKIV TGGSDNHLIL VDLRSKGTDG GRAEKVLEAC SIACNKNTCP GDRSALRPSG LRLGTPALTS RGLLEKDFQK VAHFIHRGIE LTLQIQSDTG VRATLKEFKE RLAGDKYQAA VQALREEVES FASFFPLPGL PDF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.