Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sialic acid-binding Ig-like lectin 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_998767.1
ID gene (immissione) 284266
Nome Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16030711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7774-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16050711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7774-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16040711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7774-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16060711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7774-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16070711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7774-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16080711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7774-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_998767.1
Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
284266
Research Use Only
SIGLEC15
Recombinant Protein
E. coli
FVRTKIDTTE NLLNTEVHSS PAQRWSMQVP PEVSAEAGDA AVLPCTFTHP HRHYDGPLTA IWRAGEPYAG PQVFRCAAAR GSELCQTALS LHGRFRLLGN PRRNDLSLRV ERLALADDRR YFCRVEFAGD VHDRYESRHG VRLHVTAAPR IVNISVLPSP AHAFRALCTA EGEPPPALAW SGPALGNSLA AVRSPREGHG HLVTAELPAL THDGRYTCTA ANSLGRSEAS VYLFRFHGAS GAST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.