Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Signal recognition particle 14 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal recognition particle 14 kDa protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8428-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16064561
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_003125.3
Signal recognition particle 14 kDa Protein
Research Use Only
SRP14
Recombinant Protein
E. coli
VLLESEQFLT ELTRLFQKCR TSGSVYITLK KYDGRTKPIP KKGTVEGFEP ADNKCLLRAT DGKKKISTVV SSKEVNKFQM AYSNLLRANM DGLKKRDKKN KTKKTKA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6727
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol