missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sirtuin 2/SIRT2 Protein
Descrizione
The Recombinant Human Sirtuin 2/SIRT2 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human Sirtuin 2/SIRT2 Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
Specifica
Specifica
| Formulazione | Supplied as a 0.2μm filtered solution in Tris and Glycerol. |
| ID gene (immissione) | 22933 |
| Peso molecolare | Predicted MW: 44kDa Observed MW: 43-49kDa, reducing conditions |
| Nome | Sirtuin 2/SIRT2 |
| Quantità | 50 μg |
| Sorgente | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human Sirtuin 2/SIRT2 protein Met1-Gln389,with a C-terminal 6-His tag |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening. |
| Coniugato | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Purity or Quality Grade | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?