missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SLA2 Protein

A cDNA sequence encoding the SLA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Specifica

Nome SLA2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15923829
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13517-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15913829
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13517-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15903829
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13517-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

SLA2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLA2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGSLPSR RKSLPSPSLS SSVQGQGPVT MEAERSKATA VALGSFPAGG PAELSLRLGE PLTIVSEDGD WWTVLSEVSG REYNIPSVHV AKVSHGWLYE GLSREKAEEL LLLPGNPGGA FLIRESQTRR GSYSLSVRLS RPASWDRIRH YRIHCLDNGW LYISPRLTFP SLQALVDHYS ELADDICCLL KEPCVLQRAG PLPGKDIPLP VTVQRTPLNW KELDSSLLFS EAATGEESLL SEGLRESLSF YISLNDEAVS LDDA
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications