Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLAMF1 Protein
A cDNA sequence encoding the SLAMF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 6504 |
---|---|
Nome | SLAMF1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | SLAMF1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963829
|
enQuireBio™
QP13518-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953829
|
enQuireBio™
QP13518-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933829
|
enQuireBio™
QP13518-HIS-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943829
|
enQuireBio™
QP13518-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
6504 | |
Research Use Only | |
SLAMF1 | |
Human | |
His | |
SLAMF1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
SLAMF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSASYGTGG RMMNCPKILR QLGSKVLLPL TYERINKSMN KSIHIVVTMA KSLENSVENK IVSLDPSEAG PPRYLGDRYK FYLENLTLGI RESRKEDEGW YLMTLEKNVS VQRFCLQLRL YEQVSTPEIK VLNKTQENGT CTLILGCTVE KGDHVAYSWS EKAGTHPLNP ANSSHLLSLT LGPQHADNIY ICTVSNPISN NSQTFSPWPG CRTDPSETKP | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |