Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLAMF6 Protein
A cDNA sequence encoding the SLAMF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome SLAMF6 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15913839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13519-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15923839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13519-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15993829
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13519-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15903839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13519-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13519-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SLAMF6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLAMF6 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4 Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQSSLTPL MVNGILGESV TLPLEFPAGE KVNFITWLFN ETSLAFIVPH ETKSPEIHVT NPKQGKRLNF TQSYSLQLSN LKMEDTGSYR AQISTKTSAK LSSYTLRILR QLRNIQVTNH SQLFQNMTCE LHLTCSVEDA DDNVSFRWEA LGNTLSSQPN LTVSWDPRIS SEQDYTCIAE NAVSNLSFSV SAQKLCEDVK IQYTDTKM
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.