Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC51B Protein
A cDNA sequence encoding the SLC51B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome SLC51B Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15963849
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13523-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943849
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13523-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953849
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13523-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SLC51B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLC51B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRSIQASR KEKMQPPEKE TPEVLHLDEA KDHNSLNNLR ETLLSEKPNL AQVELELKER DVLSVFLPDV PETES
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.