Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMAD4 Protein
A cDNA sequence encoding the SMAD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | SMAD4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15933859
|
enQuireBio™
QP13526-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953859
|
enQuireBio™
QP13526-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943859
|
enQuireBio™
QP13526-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SMAD4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SMAD4 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDNMSITNTP TSNDACLSIV HSLMCHRQGG ESETFAKRAI ESLVKKLKEK KDELDSLITA ITTNGAHPSK CVTIQRTLDG RLQVAGRKGF PHVIYARLWR WPDLHKNELK HVKYCQYAFD LKCDSVCVNP YHYERVVSPG IDLSGLTLQS NAPSSMMVKD EYVHDFEGQP SLSTEGHSIQ TIQHPPSNRA STETYSTPAL LAPSESNATS TANFPNIPVA STSQPASILG GSHSEGLLQI ASGPQPGQQQ NGFTGQPATY HHNSTTTWTG SRTAPYTPNL PHHQNGHLQH HPPMPPHPGH YWPVHNELAF QPPISNHPAP EYWCSIAYFE MDVQVGETFK VPSSCPIVTV DGYVDPSGGD RFCLGQLSNV HRTEAIERAR LHIGKGVQLE CKGEGDVWVR CLSDHAVFVQ SYYLDREAGR APGDAVHKIY PSAYIKVFDL RQCHRQMQQQ AATAQAAAAA QAAAVAGNIP GPGSVGGIAP AISLSAAAGI GVDDLRRLCI LRMSFVKGWG PDYPRQSIKE TPCWIEIHLH RALQLLDEVL HTMPIADPQP LD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |