Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCA2 Protein
Codice prodotto. 16005210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16005210 200 μg 200µg
16085200 10 μg 10µg
16025210 50 μg 50µg
16075200 100 μg 100µg
16015210 500 μg 500µg
16095200 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16005210 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QP6698ec200ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001276325.1
ID gene (immissione) 6595
Nome SMARCA2 Protein
Quantità 200 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene SMARCA2
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza SYYTVAHAIS ERVEKQSALL INGTLKHYQL QGLEWMVSLY NNNLNGILAD EMGLGKTIQT IALITYLMEH KRLNGPYLII VPLSTLSNWT YEFDKWAPSV VKISYKGTPA MRRSLVPQLR SGKFNVLLTT YEYIIKDKHI LAKIRWKYMI VDEGHRMKNH HCKLTQVLNT HYVAPRRILL TGTPLQNKLP ELWALLNFLL PTIFKSCSTF EQWFNAPFAM TGERVDLNEE ETILIIRRLH KVLRPFLLRR LKKEVESQLP EKVEYVIKCD MSALQKILYR HMQAKGILLT DGSEKDKKGK GGAKTLMNTI MQLRKICNHP YMFQHIEESF AEHLGYSNGV INGAELYRAS GKFELLDRIL PKLRATNHRV LLFCQMTSLM TIMEDYFAFR NFLYLRLDGT TKSEDRAALL KKFNEPGSQY FIFLLSTRAG GLGLNLQAAD TVVIFDSDWN PHQDLQAQDR AHRIGQQNEV RVLRLCTVNS VEEKILAAAK YKLNVDQKVI QAGMFDQKSS SHERRAF
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.